Merck
ENAH908236DD
Enamine
5-ethyl-2-methylpyridin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
136.2
MDL编号:
mp
88-90
Iupac Name
5-ethyl-2-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-3-7-5-10-6(2)4-8(7)9/h4-5H,3H2,1-2H3,(H2,9,10)
InChI key
WIJOOIFTTQXTBL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111699
Melting Point
88-90
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111699
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)