Merck
ENAH90823326
Enamine
1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecane-4-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
198.27
MDL编号:
Iupac Name
1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecane-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c11-9(13)12-6-7-14-10(8-12)4-2-1-3-5-10/h1-8H2,(H2,11,13)
InChI key
STUJDBQPHURITO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536766
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536766
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)