Merck
ENAH90822DEB
Enamine
1,3-diethyl 2-{[4-(benzyloxy)phenyl]methyl}-2-(fluoromethyl)propanedioate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
388.44
MDL號碼:
Iupac Name
diethyl 2-(4-(benzyloxy)benzyl)-2-(fluoromethyl)malonate
Inchi Code
1S/C22H25FO5/c1-3-26-20(24)22(16-23,21(25)27-4-2)14-17-10-12-19(13-11-17)28-15-18-8-6-5-7-9-18/h5-13H,3-4,14-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
WMTDMSAWHHWNDU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540842
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540842
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)