Merck
ENAH90822796
Enamine
6,7-dichloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
187.03
MDL编号:
Iupac Name
6,7-dichloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c8-5-6-4(1-2-10-6)3-11-7(5)9/h1-3,10H
InChI key
VKURKVIJOJHJOI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504650
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504650
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)