Merck
ENAH90822114
Enamine
3,3,3-trifluoro-2-methoxypropan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
144.09
MDL编号:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-methoxypropan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H7F3O2/c1-9-3(2-8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
InChI key
UQHVXDLHUMUPIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7039293
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7039293
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)