Merck
ENAH65927963
Enamine
1-nitro-2-(phenylsulfanyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
231.27
MDL编号:
mp
77-82
Iupac Name
1-nitro-2-(phenylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
ZPWNCSAEXUDWTN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7414759
Melting Point
77-82
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7414759
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)