Merck
ENAH65919C38
Enamine
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
220.31
MDL编号:
Iupac Name
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-14-7-8-15(13(10-14)11-16)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13,16H,7-11H2,1H3
InChI key
JFTRITAAICMOTB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5118091
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5118091
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)