Merck
ENAH65919A76
Enamine
1-iodo-3-methylbicyclo[1.1.1]pentane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
208.04
MDL编号:
Iupac Name
1-iodo-3-methylbicyclo[1.1.1]pentane
Inchi Code
1S/C6H9I/c1-5-2-6(7,3-5)4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
KKJUVXJKGMIUEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6761045
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6761045
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)