Merck
ENAH65919A4B
Enamine
methyl (2E)-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)but-2-enoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
198.14
MDL號碼:
Iupac Name
methyl (E)-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)but-2-enoate
Inchi Code
1S/C7H9F3O3/c1-12-6(11)3-2-4-13-5-7(8,9)10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2+
InChI 密鑰
NPHAQDSRNXIXHZ-NSCUHMNNSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471087
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471087
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)