Merck
ENAH65919A48
Enamine
2-(5,5-dimethylpyrrolidin-3-yl)ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
143.23
MDL编号:
Iupac Name
2-(5,5-dimethylpyrrolidin-3-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)5-7(3-4-10)6-9-8/h7,9-10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
FJBHVDOFTTUVHD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6312953
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6312953
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)