Merck
ENAH581687D6
Enamine
8-bromo-5-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
231.48
MDL编号:
Iupac Name
8-bromo-5-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-1-2-7(9)11-4-10-3-6(5)11/h1-4H
InChI key
LOLLNLWWRVQKEN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464323
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464323
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)