Merck
ENAH5802F42D
Enamine
4-{[3-(2-methylpropyl)phenyl]methyl}piperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
231.38
MDL编号:
Iupac Name
4-(3-isobutylbenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C16H25N/c1-13(2)10-15-4-3-5-16(12-15)11-14-6-8-17-9-7-14/h3-5,12-14,17H,6-11H2,1-2H3
InChI key
WGBMMBKUYHBGTI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438195
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438195
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)