Merck
ENAH5802F1C4
Enamine
7-fluoro-1-methylisoquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
161.18
MDL號碼:
Iupac Name
7-fluoro-1-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FN/c1-7-10-6-9(11)3-2-8(10)4-5-12-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
RSBVQWWSVZHYHO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77740
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77740
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)