Merck
ENAH5802E883
Enamine
3-cyclopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
196.16
MDL號碼:
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c11-6-5(7(12)13)3-9-8(14)10(6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,14)(H,12,13)
InChI 密鑰
HNJMPGQKNSAEQC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433864
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433864
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)