Merck
ENAH5802E54B
Enamine
2-bromo-5-cyclopropyl-1,3-oxazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
188.02
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-5-cyclopropyloxazole
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c7-6-8-3-5(9-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
XHLBLXGQFFMZPC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763424
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763424
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)