Merck
ENAH5802E326
Enamine
2-fluoro-3-iodoaniline hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
273.48
MDL號碼:
Iupac Name
2-fluoro-3-iodoaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5FIN.ClH/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9;/h1-3H,9H2;1H
InChI 密鑰
SYMGBVJUPOMQLE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432859
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432859
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)