Merck
ENAH5802E11C
Enamine
3-aminoisoquinoline-1-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
188.19
MDL编号:
Iupac Name
3-aminoisoquinoline-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(12-8)10(13)14/h1-5H,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI key
LVZMMMGBDNDJDX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426197
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426197
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)