Merck
ENAH5802DFDF
Enamine
N-tert-butyl-2-sulfanylacetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
147.24
MDL编号:
Iupac Name
N-(tert-butyl)-2-sulfanylacetamide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c1-6(2,3)7-5(8)4-9/h9H,4H2,1-3H3,(H,7,8)
InChI key
OXTCFPDPSSQVBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1249225
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1249225
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)