Merck
ENAH5802DD4A
Enamine
2-methoxy-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.21
MDL编号:
Iupac Name
2-methoxy-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-15-11-7-10(4-3-9(11)8-14)13-6-2-5-12-13/h2-8H,1H3
InChI key
JOSLWMHZVILTFG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436250
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436250
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)