Merck
ENAH38A2DA0D
Enamine
N-[2-(4-bromophenyl)propan-2-yl]acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
256.14
MDL编号:
mp
175-176
Iupac Name
N-[1-(4-bromophenyl)-1-methylethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-8(14)13-11(2,3)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
LBDKTWCZTVHHFA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352673
Melting Point
175-176
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352673
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)