Merck
ENAH38A2CF4A
Enamine
5-fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
154.14
MDL编号:
Iupac Name
5-fluoro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
Inchi Code
1S/C8H7FO2/c9-6-2-1-3-7-8(6)11-5-4-10-7/h1-3H,4-5H2
InChI key
DRSLFPHWBGATPA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759748
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759748
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)