Merck
ENAH38A2BEF2
Enamine
thieno[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
163.2
MDL编号:
mp
134-135
Iupac Name
thieno[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NOS/c10-5-6-4-7-8(11-6)2-1-3-9-7/h1-5H
InChI key
BEDLZTHJABCULR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4286002
Melting Point
134-135
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4286002
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)