Merck
ENAH38A2BEE5
Enamine
2-[(2-methylcyclopropyl)amino]ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
115.18
MDL编号:
Iupac Name
2-[(2-methylcyclopropyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-5-4-6(5)7-2-3-8/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI key
IPWIMSJZYCZTMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4201690
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4201690
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)