Merck
ENAH31552426
Enamine
3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-en-9-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
138.17
MDL编号:
Iupac Name
3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-en-9-one
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-8-6-2-1-3-7(8)5-10-4-6/h1-2,6-7H,3-5H2
InChI key
IPDWLQDCDAEHML-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746559
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746559
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)