Merck
ENAH3155237A
Enamine
{2,2-dimethoxy-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl}methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.25
MDL號碼:
Iupac Name
(2,2-dimethoxy-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H18O4/c1-12-10(13-2)5-9(6-10)3-8(4-11)14-7-9/h8,11H,3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
QJXKSOYLOAKHIS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748177
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748177
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)