Merck
ENAH31551741
Enamine
1-benzylpiperidine-3-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
200.28
MDL编号:
Iupac Name
1-benzyl-3-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H16N2/c14-9-13-7-4-8-15(11-13)10-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13H,4,7-8,10-11H2
InChI key
RNWAFQDLIHHQAP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1265936
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1265936
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)