Merck
ENAH3155163F
Enamine
1,1-dimethoxy-3-methylbutan-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
147.22
MDL號碼:
Iupac Name
1,1-dimethoxy-3-methyl-2-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-5(2)6(8)7(9-3)10-4/h5-7H,8H2,1-4H3
InChI 密鑰
LITRTDWQDVCBJA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201157
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201157
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)