Merck
ENAH30526B5E
Enamine
5-methylheptan-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
129.25
MDL號碼:
Iupac Name
1,4-dimethylhexylamine
Inchi Code
1S/C8H19N/c1-4-7(2)5-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
InChI 密鑰
IGELDTXGMACMRK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1998373
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)