Merck
ENAH3050E25A
Enamine
3-(2-bromo-4-fluorophenoxy)propan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
248.09
MDL编号:
Iupac Name
3-(2-bromo-4-fluorophenoxy)propylamine
Inchi Code
1S/C9H11BrFNO/c10-8-6-7(11)2-3-9(8)13-5-1-4-12/h2-3,6H,1,4-5,12H2
InChI key
WXKJWZJHERYHRJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1897231
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)