Merck
ENAH30509CE4
Enamine
tert-butyl N-(1-ethynylcyclohexyl)carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
223.32
MDL编号:
Iupac Name
tert-butyl (1-ethynylcyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-5-13(9-7-6-8-10-13)14-11(15)16-12(2,3)4/h1H,6-10H2,2-4H3,(H,14,15)
InChI key
JQTUMANHLGZZEL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879219
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)