Merck
ENAH304F5D07
Enamine
3-methylcyclopent-1-ene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
82.15
MDL编号:
Iupac Name
3-methyl-1-cyclopentene
Inchi Code
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChI key
CXOZQHPXKPDQGT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663070
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)