Merck
ENAH304E36CE
Enamine
3-bromo-2-(2-methoxyethoxy)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
246.1
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromo-2-(2-methoxyethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2/c1-12-5-6-13-9-7(10)3-2-4-8(9)11/h2-4H,5-6,11H2,1H3
InChI 密鑰
HFWULLVCZKPZSX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1295945