Merck
ENAH304D7EEC
Enamine
2-amino-4-methylpentane-1-sulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
183.25
Iupac Name
2-amino-4-methylpentane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H14FNO2S/c1-5(2)3-6(8)4-11(7,9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
VSOSLMOKKGXDCD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1576971
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)