Merck
ENAH3049AD62
Enamine
N-{[4-(aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methyl}-N-methylcyclohexanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
236.36
MDL號碼:
Iupac Name
N-((4-(aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl)-N-methylcyclohexanamine
Inchi Code
1S/C13H24N4/c1-16(12-6-4-3-5-7-12)10-13-11(8-14)9-15-17(13)2/h9,12H,3-8,10,14H2,1-2H3
InChI 密鑰
DTMBTWVKGBMXEQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-714242