Merck
ENAH3047CBF6
Enamine
2-fluoro-3-(oxan-4-yl)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
181.21
MDL號碼:
Iupac Name
2-fluoro-3-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyridine
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c11-10-9(2-1-5-12-10)8-3-6-13-7-4-8/h1-2,5,8H,3-4,6-7H2
InChI 密鑰
OYOBOKVHFNIIDI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330532
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)