Merck
ENAH3047896A
Enamine
3-chloro-4-fluorophenyl chloroformate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209
MDL编号:
Iupac Name
3-chloro-4-fluorophenyl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-5-3-4(12-7(9)11)1-2-6(5)10/h1-3H
InChI key
PBLPIIJCXIHCRC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-281278
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)