Merck
ENAH3047217B
Enamine
4-[2-(pyridin-2-yl)ethoxy]aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
214.27
MDL编号:
Iupac Name
4-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c14-11-4-6-13(7-5-11)16-10-8-12-3-1-2-9-15-12/h1-7,9H,8,10,14H2
InChI key
JJNGKTZBDIIYMV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231734
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)