Merck
ENAH30468DCF
Enamine
2-aminopropanethioamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
104.18
MDL编号:
Iupac Name
2-aminopropanethioamide
Inchi Code
1S/C3H8N2S/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6)
InChI key
DFOUVXZLAJTTNU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84679
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)