Merck
ENAH3046530A
Enamine
N,2,3-trimethylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
135.21
MDL编号:
Iupac Name
N-(2,3-dimethylphenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-7-5-4-6-9(10-3)8(7)2/h4-6,10H,1-3H3
InChI key
BKGYPYOTCMXDGV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58416
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)