Merck
ENAH30463987
Enamine
[(3,4-diethoxyphenyl)methyl](propyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
237.34
MDL號碼:
Iupac Name
N-(3,4-diethoxybenzyl)-N-propylamine
Inchi Code
1S/C14H23NO2/c1-4-9-15-11-12-7-8-13(16-5-2)14(10-12)17-6-3/h7-8,10,15H,4-6,9,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZYZAWPKVEFFDSO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40671
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)