Merck
ENAH30453F46
Enamine
(azetidin-3-yl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
86.14
MDL编号:
Iupac Name
3-azetidinylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H10N2/c5-1-4-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2
InChI key
VMAXJDJIFGIBGH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101319
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)