Merck
ENAH3035ECB1
Enamine
1-[2-(dimethylamino)ethyl]-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
233.7
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2-(dimethylamino)ethyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3O2.ClH/c1-7-8(9(13)14)6-10-12(7)5-4-11(2)3;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChI 密鑰
JLDZWOZZWJNAPC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504518
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504518
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)