Merck
ENAH3035EC27
Enamine
bis(4,4-difluoropentyl)amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
265.72
MDL號碼:
Iupac Name
bis(4,4-difluoropentyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19F4N.ClH/c1-9(11,12)5-3-7-15-8-4-6-10(2,13)14;/h15H,3-8H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
CUOGJURJPJBOLL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503847
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503847
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)