Merck
ENAH3035E45B
Enamine
1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indazol-6-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
243.23
MDL编号:
Iupac Name
1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indazol-6-amine
Inchi Code
1S/C11H12F3N3/c12-11(13,14)4-1-5-17-10-6-9(15)3-2-8(10)7-16-17/h2-3,6-7H,1,4-5,15H2
InChI key
BLHHTSUTXHIVAL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495313
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495313
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)