Merck
ENAH3035DF49
Enamine
[1-(trifluoromethyl)cyclopentyl]methanesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
250.67
MDL编号:
Iupac Name
(1-(trifluoromethyl)cyclopentyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H10ClF3O2S/c8-14(12,13)5-6(7(9,10)11)3-1-2-4-6/h1-5H2
InChI key
BOFGEDDMRGAOBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491045
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491045
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)