Merck
ENAH3035DF47
Enamine
3,4-dihydrospiro[1,4-benzoxazine-2,1'-cyclobutane] hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
211.69
MDL號碼:
Iupac Name
3,4-dihydrospiro[benzo[b][1,4]oxazine-2,1'-cyclobutane] hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO.ClH/c1-2-5-10-9(4-1)12-8-11(13-10)6-3-7-11;/h1-2,4-5,12H,3,6-8H2;1H
InChI 密鑰
MYOCMIQPTINKMN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491039
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491039
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)