Merck
ENAH3035DA7A
Enamine
3,3-difluorocyclohexan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
136.14
MDL编号:
Iupac Name
3,3-difluorocyclohexanol
Inchi Code
1S/C6H10F2O/c7-6(8)3-1-2-5(9)4-6/h5,9H,1-4H2
InChI key
QNFOXOAGRZJDAQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5203656
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5203656
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)