Merck
ENAH3035D1F0
Enamine
1-iodo-2-isocyanobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
229.02
MDL编号:
mp
42-43
Iupac Name
1-iodo-2-isocyanobenzene
Inchi Code
1S/C7H4IN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H
InChI key
LRVUESGQPSOZCA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1176891
Melting Point
42-43
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1176891
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)