Merck
ENAH3035CC38
Enamine
2-hydrazinylpyridine-4-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
134.14
MDL编号:
Iupac Name
2-hydrazinoisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-4-5-1-2-9-6(3-5)10-8/h1-3H,8H2,(H,9,10)
InChI key
PMRMKCHJLLVOQU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39048
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)