Merck
ENAH2C5586D7
Enamine
N-(5-acetamidopentyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
186.25
MDL编号:
mp
127-128
Iupac Name
N,N'-(pentane-1,5-diyl)diacetamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O2/c1-8(12)10-6-4-3-5-7-11-9(2)13/h3-7H2,1-2H3,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
FQKKPLXFGDCBJT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488731
Melting Point
127-128
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488731
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)